A4941
Activin A human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
1-10 ng/mL ED50
peso molecular
dimer 26 kDa (containing 116 amino acid residues βA subunits)
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.