Documentos Principais
SML3586
Sigma-Aldrich
MU1700 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)-3-(quinolin-4-yl)furo[3,2-b]pyridine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22N4O ·2HCl
Peso molecular:
479.40
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
MU1700 is a potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor (IC50 = 13/6 nM, [ATP] = 10 mM) that inhibits ALK6/BMPR1B only at higher concentrations (IC50 = 41 nM) with good kinome selectivity over >360 other kinases, including ALK3/BMPR1A (IC50 = 425 nM), ALK4/ACVR1B & ALK5/TGFBR1 (inactive). MU1700 inhibits cellular phospho-SMAD1/5/8 induction by 10 ng/mL BMP-7 and phospho-SMAD2 induction by either 10 ng/mL activin A or 100 ng/mL TGF-β1 with good target selectivity by cellular NanoBRET assays (ALK1/2 IC50 = 225/27 nM).
Potent and selective TGF-β type I receptors ALK1/ACVRL1 & ALK2/ACVR1 inhibitor.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)