Key Documents
SML3772
Sigma-Aldrich
PITCOIN3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-[4-[3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-2-thiazolyl]acetamide, N-(4-(3-(Methylsulfonamido)phenyl)thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H23N7O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
593.70
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PITCOIN3 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. PITCOIN3 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3