Key Documents
SML3718
Sigma-Aldrich
SIAIS630121
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-N-(4-(1-(4-(4-(8-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)oct-7-yn-1-yl)piperazin-1-yl)benzoyl)piperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H59N7O5
Peso molecular:
826.04
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
SIAIS630121 is an orally available, cell penetrant, potent and highly selective proteolysis-targeting chimera (PROTAC) that induces NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) degradation in several cancer cells lines (SW620, HT29, and HCT116). It contains NAMPT inhibitor FK866 linked to cereblon (CRBN) ligand lenalidomide. SIAIS630121 exhibits rapid and potent degradation of iNAMPT and eNAMPT.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3