Documentos Principais
SML3700
Sigma-Aldrich
TPC2-A1-P
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)-1-(cyclohexylmethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, TPC2 agonist H07
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H21BrF3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
460.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
TPC2-A1-P is a selective two pore segment channel 2 (TCP2) agonist that mimics the action of PI(3,5)P2 where it preferentially induces Na+ signals (EC50 = 0.6 µM). In contrast, TPC2-A1-N is a much weaker Ca2+ current inducer when compared to NAADP and TPC2-A1-N. TPC2-A1-P, but not the Ca2+ signals agonist TPC2-A1-N, activates TPC2-dependent lysosomal exocytosis (30 µM, murine macrophages), while TPC2-A1-N, but not TPC2-A1-P, causes TPC2-dependent alkalinization of lysosomal lumen Ca2+ stores (10 µM, TPC2-expressing HeLa cells).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3