SML0021
PDI inhibitor 16F16
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1-methyl-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(2-chloroacetyl)-1-methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-1-carboxylate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: 12 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1(C)N(CCc2c1[nH]c3ccccc23)C(=O)CCl
InChI
1S/C16H17ClN2O3/c1-16(15(21)22-2)14-11(7-8-19(16)13(20)9-17)10-5-3-4-6-12(10)18-14/h3-6,18H,7-9H2,1-2H3
chave InChI
BCSIRYFYAKLJDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)