5.38765
PDI Inhibitor IV, LOC14
Sinônimo(s):
PDI Inhibitor IV, LOC14, 2-((4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, 2-((4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl)methyl)-1,2-benzothiazol-3(2H)-one, Lead Optimized Compound 14, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor IV
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PDI
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3