Documentos Principais
SML3235
Sigma-Aldrich
SG-005 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-7-(Benzyloxy)-1-(4-(benzyloxy)benzyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline hydrochloride (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H33NO3 ·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
516.07
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)