C1494
Carmofur
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-Hexylcarbamoyl-5-fluorouracil, HCFU
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
chave InChI
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)