A1757
6-Azauracil
≥98%
Sinônimo(s):
6-AU, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 3,5-Dihydroxy-1,2,4-triazine, 6-Aza-2,4-dihydroxypyrimidine
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
274-275 °C (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?