Documentos Principais
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
Sinônimo(s):
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
113.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
207-318-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
274-275 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1nc[c]([nH][c]1=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
chave InChI
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3