Key Documents
SML3699
Sigma-Aldrich
G140
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(6,7-Dichloro-9-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, T015T-010-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16Cl2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
379.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3