Documentos Principais
SML3698
Sigma-Aldrich
G150
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(9-(6-Aminopyridin-3-yl)-6,7-dichloro-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-2(5H)-yl)-2-hydroxyethanone, 1-[9-(6-Amino-3-pyridinyl)-6,7-dichloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indol-2-yl]-2-hydroxyethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16Cl2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
391.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
G150 is a substrate site-targeting, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor (IC50 = 10.2 nM; 100 nM h-cGAS, 0.1 mM ATP & GTP, 25 nM 100-bp dsDNA) with no murine cGAS potency (IC50 >25 μM) and low cytotoxicity (THP1 LD50 = 53 μM). G150 selectively inhibits dsDNA-induced IFNB1/CXCL10 transcription in THP1 (IC50 = 1.96/7.57 μM) & primary human macrophages (IC50 = 0.62/0.87 μM) without affecting adenylyl cyclase activity, direct STING activation by cGAMP, or immune responses induced by hpRNA (RIG-I pathway), poly(I:C) (OAS/RNase L pathway), LPS (TLR4 pathway).
Substrate site-targeting, non-cytotoxic, potent and selective human cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) inhibitor against cellular STING signaling.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)