Documentos Principais
SML3585
Sigma-Aldrich
PSB-CB5
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5H-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazin-3(2H)-one, 2-[[3-[(4-chlorophenyl)methoxy]phenyl]methylene]-6,7-dihydro-, (2Z)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
384.88
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N2C(SCCC2)=N/C1=C\C3=CC(OCC4=CC=C(C=C4)Cl)=CC=C3
chave InChI
XJBQRMOGMULGPP-PDGQHHTCSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PSB-CB5 is a potent and selective GPR18 antagonist that inhibits Δ9-THC-induced GPR18 β-arrestin recruitment (IC50 = 279 nM; [THC] = EC50 = 7.5 μM) with no potency against human GPR55 (IC50 >10 μM) and little or no affinity toward human CB2 and CB1 (Ki = 4.03 μM & >10 μM, respectively).
Potent and selective GPR18 antagonist with little or no potency towrd human GPR55, CB1 or CB2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bicyclic imidazole-4-one derivatives: a new class of antagonists for the orphan G protein-coupled receptors GPR18 and GPR55
MedChemComm, 5(5), 632-649 (2014)
Effects of GPR18 Ligands on Body Weight and Metabolic Parameters in a Female Rat Model of Excessive Eating
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(3), 270-270 (2021)