SML3571
GS-621763
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R,3R,4R,5R)-2-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2-cyano-5-((isobutyryloxy)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diyl bis(2-methylpropanoate)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#C[C@@]1(C2=CC=C3C(N)=NC=NN32)O[C@@H]([C@H]([C@H]1OC(C(C)C)=O)OC(C(C)C)=O)COC(C(C)C)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3