SML2877
SARS-CoV-2 main protease inhibitor 11a
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-((S)-3-cyclohexyl-1-oxo-1-((S)-1-oxo-3-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)propan-2-ylamino)propan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S)-1-formyl-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-1H-indole-2-carboxamide, SARS-CoV-2 3CLpro inhibitor 11a, SARS-CoV-2 Mpro inhibitor 11a
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@@H](CC1CCCCC1)C(N[C@@H](C[C@H]2C(NCC2)=O)C=O)=O)C3=CC4=CC=CC=C4N3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3