Documentos Principais
SAE0180
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide
AFC-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
3CL protease substrate
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Nome do produto
3CL, Mpro protease fluorogenic substrate peptide, AFC-Peptide substrate, lyophilized
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This fluorogenic peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro). This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer. Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the fluorescent AFC group from the peptide (sequence TSAVLQ). After release, an increase in fluoresence is obtained (Excitation = 400 nm, Emission = 505 nm).
Peptide: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-AFC
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)