Documentos Principais
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
96.5 °C
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
chave InChI
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)