About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1=CN(C)N=C1
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-8(2)5-6/h1,4-5H,2H3
chave InChI
RACKOVAPLUVOJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?