Documentos Principais
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
104.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
80 °C
cadeia de caracteres SMILES
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
chave InChI
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)