SML3533
BAY-0361
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(3-Cyano-2-(2′-fluoro-3′-methylbiphenyl-4-yl)-1,7-naphthyridin-4-ylamino)butanoic acid, BAY 0361, BAY 091 inactive control, BAY 091 negative control, BAY-091 inactive control, BAY-091 negative control, BAY0361, BAY091 inactive control, BAY091 negative control
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=C(N=C2C=NC=CC2=C1N[C@@H](CC)C(O)=O)C3=CC=C(C=C3)C4=C(C(C)=CC=C4)F
chave InChI
DVIVLYHDLNAXAT-NRFANRHFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)