PZ0184
PF-04457845
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-pyridazinyl)-4-(3-[5-trifluoromethyl-2-pyridinyloxy]benzylidene)piperidine-1-carboxamide, N-3-Pyridazinyl-4-[[3-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]methylene]-1-piperidinecarboxamide, PF-4457845
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC2)CCC2=CC3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
InChI
1S/C23H20F3N5O2/c24-23(25,26)18-6-7-21(27-15-18)33-19-4-1-3-17(14-19)13-16-8-11-31(12-9-16)22(32)29-20-5-2-10-28-30-20/h1-7,10,13-15H,8-9,11-12H2,(H,29,30,32)
chave InChI
BATCTBJIJJEPHM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)