A6855
Arachidonoyl-AMC
fatty acid amide hydrolase substrate, 99% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
AAMCA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Arachidonoyl-AMC, fatty acid amide hydrolase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
under inert gas
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-29(32)31-26-21-22-27-25(2)23-30(33)34-28(27)24-26/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-24H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,31,32)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
chave InChI
IQPBUDMTXHWSHB-ZKWNWVNESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?