SML2707
TAS-102
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-5-trifluoromethyluridine for Trifluridine, Lonsurf, Tipiracil hydrochloride-trifluridine mixt, Trifluridine/Tipiracil HCl
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
H2O: 15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
TAS-102 is a mixture of 2 components. In order to maintain the original ratio between the components, the entire content of vial needs to be solubilized.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)