SML2645
L-Homocitrulline
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Homocitrulline, N6-(Aminocarbonyl)-L-lysine, NSC 27428
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
chave InChI
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)