Documentos Principais
SML3406
Sigma-Aldrich
Nutlin-3b
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[(4R,5S)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-piperazinone, Nutlin 3b
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H30Cl2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
581.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H]2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)N(C(N4CCNC(C4)=O)=O)C(C5=C(OC(C)C)C=C(OC)C=C5)=N2
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m1/s1
chave InChI
BDUHCSBCVGXTJM-IZLXSDGUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nutlin-3b, a (+)-enantiomer of Nutlin-3, is a weakly potent antagonist of p53/MDM2 (IC50 = 13.6 μM) that can serve as negative control for Nutlin-3a (IC50 = 90 nM) and other Mdm2 inhibitors.
weakly potent antagonist of p53/MDM2 that can serve as negative control for Nutlin-3a
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)