5.32814
MDM2 Inhibitor, SP-141
Sinônimo(s):
MDM2 Inhibitor, SP-141, SP141, SP 141
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
28 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=C(NC2=C3C=CN=C2C4=CC=CC5=C4C=CC=C5)C3=C1
InChI
1S/C22H16N2O/c1-25-15-9-10-20-19(13-15)18-11-12-23-21(22(18)24-20)17-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)17/h2-13,24H,1H3
chave InChI
AABFWJDLCCDJJN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MDM2
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3