Documentos Principais
SML3225
Sigma-Aldrich
trans-Clovamide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S,E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamido)propanoic acid, N-[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-3-hydroxy-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO7
Número CAS:
Peso molecular:
359.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([C@H](CC1=CC(O)=C(C=C1)O)NC(/C=C/C2=CC(O)=C(C=C2)O)=O)O
InChI
1S/C18H17NO7/c20-13-4-1-10(8-15(13)22)3-6-17(24)19-12(18(25)26)7-11-2-5-14(21)16(23)9-11/h1-6,8-9,12,20-23H,7H2,(H,19,24)(H,25,26)/b6-3+/t12-/m0/s1
chave InChI
GPZFXSWMDFBRGS-UXONFWTHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clovamide is a phenolic compound isolated from cocoa beans that exhibits antioxidant and neuroprotective effects. Clovamide is a potent and selective inhibitor of Aβ42 aggregation.
inhibitor of Ab42 aggregation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)