SML3150
GSK5182
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(δZ)-δ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl](4-hydroxyphenyl)methylene]benzenebutanol, 4-[(Z)-1-[4-(2-Dimethylaminoethyloxy)phenyl]-hydroxy-2-phenylpent-1-enyl]phenol, GSK 5182, GSK-5182
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Wramed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3