SML3136
CGP-54626
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
CGP-54626A, Cyclohexylmethyl((S)-3-((S)-1-(3,4-dichlorophenyl)ethylamino)-2-hydroxypropyl)phosphinic acid hydrochloride, P-(Cyclohexylmethyl)-P -[(2S )-3-[[(1S )-1-(3,4-dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl]-phosphinic acid hydrochloride, [3-[N-[(1S)-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-(2S)-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl)phosphinic acid hydrochloride, [S-(R*,R*)]-[3-[[1-(3,4-Dichlorophenyl)ethyl]amino]-2-hydroxypropyl](cyclohexylmethyl) phosphinic acid hydrochloride
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(C=CC([C@@H](NC[C@@H](CP(CC2CCCCC2)(O)=O)O)C)=C1)Cl.Cl
InChI
1S/C18H28Cl2NO3P.ClH/c1-13(15-7-8-17(19)18(20)9-15)21-10-16(22)12-25(23,24)11-14-5-3-2-4-6-14;/h7-9,13-14,16,21-22H,2-6,10-12H2,1H3,(H,23,24);1H/t13-,16-;/m0./s1
chave InChI
ZQCFHOVIXCJPLE-LINSIKMZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)