SML0593
CGP52432
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
[3-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]amino]propyl](diethoxymethyl)-phosphinic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H24Cl2NO4P/c1-3-21-15(22-4-2)23(19,20)9-5-8-18-11-12-6-7-13(16)14(17)10-12/h6-7,10,15,18H,3-5,8-9,11H2,1-2H3,(H,19,20)
chave InChI
GJZVQXWEIYRHBE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on the simulation of the onset of status epilepticus (SE) in mice
- for voltage-clamp recording in mice neurons
- to study its effects on the GABAB receptor-mediated neurotransmission in guinea pig hippocampus
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3