SML0376
CGS 9895
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,5-Dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-3H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, NSC 373970
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
light yellow to light brown
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)N2N=C3C(=CNc4ccccc34)C2=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)20-17(21)14-10-18-15-5-3-2-4-13(15)16(14)19-20/h2-10,18H,1H3
chave InChI
KSKRJZMRHSNRBX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.