Documentos Principais
SML3056
Sigma-Aldrich
Bevantolol Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)amino]-3-(m-tolyloxy)-2-propanol hydrochloride, 2-Propanol,1-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino]-3-(3-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), CI 775, Cl 775, NC 1400, Ranestol, Sentiloc, Vantol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H27NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
381.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC1=CC=CC(C)=C1)CNCCC2=CC(OC)=C(C=C2)OC.Cl
InChI
1S/C20H27NO4.ClH/c1-15-5-4-6-18(11-15)25-14-17(22)13-21-10-9-16-7-8-19(23-2)20(12-16)24-3;/h4-8,11-12,17,21-22H,9-10,13-14H2,1-3H3;1H
chave InChI
FJTKCFSPYUMXJB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bevantolol is orally available, anti-hypertension agent that acted as both a beta blocker and a calcium channel blocker. Bevantolol is a beta 1 (β1) adrenoceptor antagonist with alpha1 (α1)-adrenoceptor partial antagonist activity. Bevantolol had no effect on the beta-adrenoceptor density and their subtype proportions after chronic administration in rats.
orally available, anti-hypertension agent that acted as both a beta blocker and a calcium channel blocker; β1- and α1- adrenoceptor antagonist
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Takahiro Horinouchi et al.
Life sciences, 81(5), 399-404 (2007-07-14)
Recently, tissue segment binding method with a hydrophilic radioligand [(3)H]-CGP12177 was developed to detect plasma membrane beta-adrenoceptors in rat heart (Horinouchi et al., 2006). In the present study, propranolol (40 mg kg(-1) day(-1)), atenolol (40 mg kg(-1) day(-1)) and bevantolol