P4670
Propafenone hydrochloride
Sinônimo(s):
1-[2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
originador
Abbott
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
chave InChI
XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ABCB1(5243) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , CYP1A2(1544) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?