Key Documents
SML3043
Sigma-Aldrich
XL188
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
((R)-N-(3-((4-hydroxy-1-(3-phenylbutanoyl)piperidin-4-yl)methyl)-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-7-yl)-3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide, N-[3,4-Dihydro-3-[[4-hydroxy-1-[(3R)-1-oxo-3-phenylbutyl]-4-piperidinyl]methyl]-4-oxo-7-quinazolinyl]-4-methyl-1-piperazinepropanamide, XL-188
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H42N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
574.71
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CC2(O)CCN(C(C[C@@H](C)C3=CC=CC=C3)=O)CC2)C=NC4=CC(NC(CCN5CCN(C)CC5)=O)=CC=C41
Ações bioquímicas/fisiológicas
XL188 is a highly selective and potent (IC50 90 nM) non covalent inhibitor of USP7 that binds to the USP7 active site. XL188 facilitates degradation of HDM2, and increases the levels of p53 and p21 in MCF7 cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3