Documentos Principais
SML3044
Sigma-Aldrich
XL177A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(4-benzyl-5-(4-hydroxy-4-((7-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamido)-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)methyl)piperidin-1-yl)-5-oxopentyl)-9-chloro-5,6,7,8-tetrahydroacridine-3-carboxamide, 3-Acridinecarboxamide, 9-chloro-5,6,7,8-tetrahydro-N-[(4S)-5-[4-hydroxy-4-[[7-[[3-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-oxopropyl]amino]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]methyl]-1-piperidinyl]-5-oxo-4-(phenylmethyl)pentyl]-
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H57ClN8O5
Número CAS:
Peso molecular:
861.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CC2(O)CCN(C([C@H](CC3=CC=CC=C3)CCCNC(C4=CC(N=C(CCCC5)C5=C6Cl)=C6C=C4)=O)=O)CC2)C=NC7=CC(NC(CCN8CCN(C)CC8)=O)=CC=C71
chave InChI
UYJWYMWIVMCGQZ-DHUJRADRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
XL177A is a cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7 that binds to catalytic cysteine C223.
cell penetrant, potent and highly selective covalent inhibitor of the deubiquitinating enzyme USP7
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)