Documentos Principais
560472
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
172.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.5380 (lit.)
p.e.
163 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
chave InChI
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Claude Guillonneau et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(1), 1-11 (2003-02-21)
Molecules containing a dithiolane moiety are widely investigated due to their antioxidant properties. The archetypal representative of this class of compounds is lipoic acid and indeed the lipoic acid-dihydrolipoic acid couple is part of the antioxidant defence system of the