Documentos Principais
560510
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2N(CH2)3NCS
Número CAS:
Peso molecular:
172.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5000 (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate (DEAP) may be used to synthesize GCS-g-DEAP [glycol chitosan (GCS) grafted with DEAP groups].
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nam Muk Oh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(1), 120-126 (2010-03-20)
In this study, a novel pH-responsive nanogel composed of glycol chitosan (GCS) grafted with functional 3-diethylaminopropyl (DEAP) groups (denoted as GCS-g-DEAP hereafter) was fabricated. The GCS-g-DEAP was designed to have a self-assembled arrangement consisting of hydrophilic block (GCS) and hydrophobic