SML3035
Ziprasidone hydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate, CP-88,059, CP-88,059-01, CP-88059
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(C=C(C(Cl)=C2)CCN3CCN(CC3)C4=NSC5=C4C=CC=C5)=C2N1.[xHCl].[yH2O]
InChI
1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)
chave InChI
MVWVFYHBGMAFLY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3