SML0225
LY255582
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3R,4R)-3,4-Dimethyl-1-[(3S)-3-hydroxy-3-cyclohexyl-propyl]-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (aS,3R,4R)-a-Cyclohexyl-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinepropanol, LY-255582
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
originador
Eli Lilly
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CN(CC[C@H](O)C2CCCCC2)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C22H35NO2/c1-17-16-23(13-11-21(25)18-7-4-3-5-8-18)14-12-22(17,2)19-9-6-10-20(24)15-19/h6,9-10,15,17-18,21,24-25H,3-5,7-8,11-14,16H2,1-2H3/t17-,21-,22+/m0/s1
chave InChI
LVVHEFJXPXAUDD-BULFRSBZSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.