SML3011
MG149
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(4-Heptylphenethyl)-6-hydroxybenzoic acid, 2-[2-(4-Heptylphenyl)ethyl]-6-hydroxybenzoic acid, MG 149
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(CCC2=CC=C(C=C2)CCCCCCC)=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-2-3-4-5-6-8-17-11-13-18(14-12-17)15-16-19-9-7-10-20(23)21(19)22(24)25/h7,9-14,23H,2-6,8,15-16H2,1H3,(H,24,25)
chave InChI
WBHQYBZRTAEHRR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)