Documentos Principais
SMB00141
Sigma-Aldrich
Garcinoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
426.59
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(CC\C=C(/C)C(O)=O)=C/CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H38O4/c1-19(11-7-13-21(3)26(29)30)9-6-10-20(2)12-8-15-27(5)16-14-23-18-24(28)17-22(4)25(23)31-27/h9,12-13,17-18,28H,6-8,10-11,14-16H2,1-5H3,(H,29,30)/b19-9+,20-12+,21-13+/t27-/m1/s1
chave InChI
QOFWRHWADNWKSU-LRXIOGKNSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)