Documentos Principais
SML3544
Sigma-Aldrich
Ginsenoside Ro
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β)-28-(β-D-Glucopyranosyloxy)-28-oxoolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Chikusetsusaponin 5, Polysciasaponin P3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H76O19
Número CAS:
Peso molecular:
957.11
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥94% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)C(=O)O)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C6=CC5)C(=O)O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35+,36-,37+,39-,40-,41+,45-,46+,47+,48-/m0/s1
chave InChI
NFZYDZXHKFHPGA-QQHDHSITSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ginsenoside Ro is a key constituent of ginseng that exhibits varies health beneficial activities including antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant. Ginsenoside Ro ameliorates obesity and insulin resistance in high fat diet-induced obese (DIO) mice without affecting food intake through activation of G protein-coupled bile acid receptor 5 (TGR5).
TGR5 activator; key constituent of ginseng that exhibits varies health beneficial activities including antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)