Documentos Principais
PHL89387
Cimifugin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(S)-7-(Hydroxymethyl)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-4-methoxy-2,3-dihydro-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 2,3-Dihydro-4-methoxy-7-(hydroxymethyl)-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one, Cimitin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O6
Número CAS:
Peso molecular:
306.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H18O6/c1-16(2,19)13-5-9-11(22-13)6-12-14(15(9)20-3)10(18)4-8(7-17)21-12/h4,6,13,17,19H,5,7H2,1-3H3/t13-/m0/s1
chave InChI
ATDBDSBKYKMRGZ-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)