SML3004
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C8 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
C8 dihydrochloride, Compound 8 dihydrochloride, N1-[(3-Bromophenyl)methyl]-N1-ethyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCN(CC)CC1=CC=CC(Br)=C1.Cl.Cl
InChI
1S/C11H17BrN2.2ClH/c1-2-14(7-6-13)9-10-4-3-5-11(12)8-10;;/h3-5,8H,2,6-7,9,13H2,1H3;2*1H
chave InChI
AQDSZKTVQVSVNC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)