SML0801
Palomid 529
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-3-((4-methoxybenzyl)oxy)-6H-benzo[c]chromen-6-one, 8-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, P529, SG 00529
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C24H22O6/c1-14(25)16-6-9-18-19-11-22(28-3)23(12-21(19)30-24(26)20(18)10-16)29-13-15-4-7-17(27-2)8-5-15/h4-12,14,25H,13H2,1-3H3
chave InChI
YEAHTLOYHVWAKW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology