Key Documents
SML2912
Sigma-Aldrich
UNC4976 Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Methyl N6-(bicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)-N2-(4-(tert-butyl)benzoyl)-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6-methyl-L-lysyl-L-serinate trifluoroacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H70N6O8 · xC2HF3O2
Peso molecular:
847.09 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
film
cor
white to beige
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
UNC4976 is a cell penetrant and potent positive allosteric modulator (PAM) of CBX7 chromodomain of polycomb repressive complex 1 that enhances CBX7 chromodomain affinity for nucleic acids. UNC4976 substantially potentiates the expression of polycomb target genes.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3