SML1943
FPMINT
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-((4-(2-Fluorophenyl)piperazin-1-yl)methyl)-6-imino-N-(naphthalen-1-yl)-1,3,5-triazin-2-amine, 6-[[4-(2-Fluorophenyl)-1-piperazinyl]methyl]-N2-1-naphthalenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC=C1)=C1N2CCN(CC3=NC(NC4=C(C=CC=C5)C5=CC=C4)=NC(N)=N3)CC2
InChI
1S/C24H24FN7/c25-19-9-3-4-11-21(19)32-14-12-31(13-15-32)16-22-28-23(26)30-24(29-22)27-20-10-5-7-17-6-1-2-8-18(17)20/h1-11H,12-16H2,(H3,26,27,28,29,30)
chave InChI
XJZDKGZTSXGLMG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)