Documentos Principais
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12N2O4ClNa
Número CAS:
Peso molecular:
366.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
chave InChI
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2B(7155)
Ações bioquímicas/fisiológicas
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)