SML2871
Udenafil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1-Methyl-7-oxo-3-propyl-4,7-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methylpyrrolidin-2-yl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 3-(4,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-N-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-4-propoxybenzenesulfonamide, 5-[2-Propoxy-5-(1-methyl-2-pyrrolidinylethyl amidosulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo(4,3-d)pyrimidin-7-one, 5-[2-Propyloxy-5-(1-methyl-2-pyrrolidinylethylamidosulfonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo(4,3-d)pyrimidin-7-one, DA 8159, DA-8159, DA8159
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCC4N(CCC4)C)c1cc(c(cc1)OCCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CCC)C)=O
InChI
1S/C25H36N6O4S/c1-5-8-20-22-23(31(4)29-20)25(32)28-24(27-22)19-16-18(10-11-21(19)35-15-6-2)36(33,34)26-13-12-17-9-7-14-30(17)3/h10-11,16-17,26H,5-9,12-15H2,1-4H3,(H,27,28,32)
chave InChI
IYFNEFQTYQPVOC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)